Fused quartz microscope slides
Fournisseur: Thermo Scientific
42295.KG 42295.KJ 42296.KG 42296.KJ 42297.KG 42297.KJ
42295.KGEA 57.7 EUR InStock
42295.KG 42295.KJ 42296.KG 42296.KJ 42297.KG 42297.KJ
Fused quartz microscope slides
Lames Lames de microscopes
These fused quartz slides are made of fusing naturally occurring crystalline silica.
  • High chemical purity, high corrosion resistance, high melting point
  • Low coefficient of thermal expansion with excellent electrical insulation
  • Optical transmission from ultra-violet to infrared
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité