L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Agarose, electrophoresis grade
Fournisseur: MP Biomedicals
04820721 04820723
ICNA04820721EA 481 EUR InStock
ICNA04820721 ICNA04820723
Agarose, electrophoresis grade
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
Agarose is a purified linear galactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae.
  • Free from DNAse and RNAse
  • Soluble in water
  • Melting point: 87,3 to 89,5 °C
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it. Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité