Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215284401 0215284405 0215284410 0215284425
ICNA0215284401EA 47.2 EUR InStock
ICNA0215284401 ICNA0215284405 ICNA0215284410 ICNA0215284425
Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine), MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Bestatin is a dipeptide antitumor antibiotic. It shows no inhibition against aminopeptidase A, trypsin, chymotrypsin, elastase, papain, pepsin or themolysin. Activates macrophages and T lymphocytes and also has antitumor properties.
  • Soluble in methanol, acetic acid, DMSO
  • Optical rotation: [α]20/D −11°, c = 1 in 1 M NaOH (Lit.)
It binds to cell surfaces and is an inhibitor for aminopeptidase B and leucine aminopeptidase.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité