T7 RNA polymerase
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
EP0111EA 40.05 EUR InStock
EP0111
T7 RNA polymerase
Réactifs pour acides nucléiques RNA Synthesis and Transcription
T7 RNA polymerase is ideal for synthesis of unlabeled and labeled RNA. It catalyses the 5'→3' synthesis of RNA on either single-stranded DNA or double-stranded DNA downstream from it promoter. It is also used in the study of RNA secondary structure and RNA-protein interactions, RNA splicing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité