L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Papiers indicateurs de pH, Duo, Rota
Fournisseur: VWR Chemicals
85403.600EA 64.1 EUR InStock
85403.600 85404.600 85405.600 85406.600 85407.600 85408.600
Papiers indicateurs de pH, Duo, Rota
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Ces papiers indicateurs Duo indiquent deux couleurs différentes pour chaque valeur de pH.
  • Utilisation facile pour des mesures qualitativement précises
  • Fabriqués à partir de papier de qualité supérieure pour fournir une bonne concordance de couleurs à l'échelle
  • Papiers de gamme restreinte à intervalles de graduation de 0,3 unité pH sur les échelles de couleur
  • Papiers de gamme large à intervalles de graduation jusqu'à 1 unité pH sur les échelles de couleur
Information de livraison: Livré en bobines plastiques qui assurent protection et stabilité àMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité