Bandelettes indicatrices de pH, ne déteignant pas, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
85410.601EA 14.4 EUR InStock
85410.601 85411.601 85412.601 85413.601 85414.601 85415.601 85416.601 85417.601 85418.601 85419.601 85420.601 85421.601 85422.601 85423.601
Bandelettes indicatrices de pH, ne déteignant pas, Dosatest
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Les bandelettes tests Dosatest garantissent une détermination précise et rapide du pH, avec un maximum de quatre blocs de couleur différents pour chaque valeur de pH.
  • Plus facile à utiliser grâce à la longue taille
  • Plaques réactives fixées par couleur
  • Tableau de couleurs brillant
L'indicateur de PH est lié chimiquement à la fibre de cellulose pour empêcher le saignement. Il protège efficacement l'échantillon contre la contamination et permet de réaliser des mesures même dans des solutions faiblement tamponnées ou des solutions fortement alcalines.
L''accès aux différents types de conteneurs est facilité, les doigts n'entrent pas en contact avec l'échantillon.
Information de livraison: Fournis sous forme de boîte de 100 bandelettes tests 6×85 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité