Human cathepsin B ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
BIRBORB50139-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB50139-96
Human cathepsin B ELISA kit
Tests Tests ELISA
Human cathepsin B ELISA kit is used for quantitative detection of human cathepsin B in sera, plasma, body fluids, tissue lysates or cell culture supernates.
Information de livraison: Kit includes lyophilised recombinant human cathepsin B standard, 2×10 ng/tube, one 96-well plate precoated with anti-human cathepsin B antibody, sample diluent buffer, 30 ml; biotinylated anti-human cathepsin B antibody, 130 µl; antibody diluent buffer, 130 µl; avidin-biotin-peroxidase complex (ABC), 12 ml; ABC diluent buffer, 12 ml; TMB colour developing agent, 10 ml; and TMB stop solution, 10 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité