Dual column mini-Lam direct injection tee kit
Fournisseur: Restek
20435 20436
REST20435EA 0 EUR InStock
REST20435 REST20436
Dual column mini-Lam direct injection tee kit
Raccords et connecteurs
The tee with inverted cup design offers complete sample vaporisation and open-top design makes it easy to pack with glass wool, keeping sample residue from contaminating the cup.
  • Allows visual confirmation of the column connection
  • Permits larger sample volumes
This tee incorporates a press-tight taper in each outlet leg, to make a perfect, dead-volume-free connection to each analytical column (outer diameters ranging from 0,4 to 0,8 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité