Puller/inserter tool, CarboFrit®
Fournisseur: Restek
REST21642EA 0 EUR InStock
REST21642
Puller/inserter tool, CarboFrit®
Outils d'extraction et d'insertion
This puller/inserter tool has hook end for removing CarboFrit® inserts and a bent end (90°) for inserting CarboFrit® inserts.
  • Slender design
  • Easy to maneuver
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité