Precision hydrometers according to Baumé
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3281222 3211075-20
SCNL3281222EA 21.2 EUR InStock
SCNL3281222 SCNL3211075-20
Precision hydrometers according to Baumé
Hydromètres
These precision hydrometers according to Baumé are suitable for calibration.
  • Without thermometer
Informations de commande: Available with either a works or a DAkkS calibration certificate on request.
Conditionnement: In a square plastic sleeve.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité