Density hydrometers
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3402707 3402705
SCNL3402707EA 99 EUR InStock
SCNL3402707 SCNL3402705
Density hydrometers
Hydromètres
Density hydrometers without thermometer calibrated at 20 °C.
Informations de commande: A works calibration certificate is available on request.
Conditionnement: In a square plastic sleeve.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité