Mechanical lockout system, Pro-Lock II™
Fournisseur: Brady
225204 225203 225205
BRDY225204EA 37.86 EUR InStock
BRDY225204 BRDY225203 BRDY225205
Mechanical lockout system, Pro-Lock II™
Cadenas de sécurité
This lockout is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
  • Can only be opened and locked by using a special tool (not included)
  • Cable is made of stainless steel coated in PVC
Max. shackle diameter: 6,5 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Max. wire/cable diameter: 3,5 mm
Cable length: 1,5 m
Informations de commande: Supplied without operating tool which needs to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité