Application specific filter papers, grade 512 ½, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
512-0590EA 67.2 EUR InStock
512-0590 515-5012 512-0583
Application specific filter papers, grade 512 ½, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Low phosphate cellulose papers approximately 1,5 ppm phosphate, for the filtration of calcium lactate extracts from soil samples for the determination of K and P according to Egnér, Riehm and Lederle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité