Application specific filter papers, grade 3000, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
WHAT10316114EA 158 EUR InStock
WHAT10316114
Application specific filter papers, grade 3000, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Smooth filter papers with good retentivity at a relatively high filtration speed. They are used for the clarifying filtration of dried beet pulp extracts or beet juice after the addition of lead acetate for subsequent polarimetric sugar determination.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité