Capillary columns, Rtx®-biodiesel TG (fused silica)
Fournisseur: Restek
Rtx®
REST10293EA 0 EUR InStock
REST10293
Capillary columns, Rtx®-biodiesel TG (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Rtx-Biodiesel TG (fused silica) columns with retention gaps feature Alumaseal® connectors to prevent leaks and extend column life.
  • Low column bleed at high temperatures
  • For glycerin and glycerides analysis
  • Temperature limit: 330 to 380 °C
Certifications: ASTM D6584 and EN 14105.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité