Capillary columns, MXT®-Biodiesel TG (Siltek®-treated stainless steel)
Fournisseur: Restek
70294 70289-273 70290 70292 70293
REST70294EA 109 EUR InStock
REST70294 REST70289-273 REST70290 REST70292 REST70293
Capillary columns, MXT®-Biodiesel TG (Siltek®-treated stainless steel)
Colonnes pour chromatographie
  • Stable at 430 °C for reliable, consistent performance
  • Fast analysis times and sharp mono-, di-, and triglyceride peaks
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité