Capillary columns, Rxi®-XLB (fused silica)
Fournisseur: Restek
13723 13705 13753 43702
REST13723EA 872 EUR InStock
REST13723 REST13705 REST13753 REST43702
Capillary columns, Rxi®-XLB (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Rxi®-XLB (fused silica) columns are ideal for many GC-MS applications, including pesticides, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), PAHs.
  • Ultra-low bleed
  • Unique selectivity
  • Temperature range: 30 to 360 °C
Ideal for analysing active, high molecular weight compounds. It is coupled with inertness and high thermal stability, make Rxi-XLB columns ideal for analysing semivolatile compounds in drinking water.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité