PLOT column particle traps
Fournisseur: Restek
19753 19754
REST19753EA 154 EUR InStock
REST19753 REST19754
PLOT column particle traps
Colonnes pour chromatographie
When extreme pressure shocks and gas flow changes are anticipated there is a possibility for particles to dislodge. In those cases, using particle traps is recommended.
  • Protects detector and valves; connects between column and detector or valve
  • Eliminates detector spikes and scratches in valve rotors
Information de livraison: Includes two press-tight connectors, a 2,5 m column, and high-temperature string.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité