PLOT columns, Rt-alumina BOND/Na₂SO₄ columns (fused silica)
Fournisseur: Restek
19757 19758 19756 19775
REST19757EA 939 EUR InStock
REST19757 REST19758 REST19756 REST19775
PLOT columns, Rt-alumina BOND/Na₂SO₄ columns (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Rt-alumina BOND/Na₂SO₄ columns (fused silica PLOT) are used for Na₂SO₄ deactivation.
  • Acetylene and propadiene elute after butanes
  • Ideal separation for butene isomers (impurities in butene streams)
  • Methyl acetylene elutes after 1,3-butadiene
  • Cyclopropane (impurity in propylene) elutes well before propylene
  • Stable to 200 °C
Similar phases: GS-alumina,CP-Al₂O₃/Na₂SO₄, alumina-sulphate, AT-alumina.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité