PLOT columns, Rt-Alumina BOND/KCl columns (fused silica)
Fournisseur: Restek
REST19760EA 0 EUR InStock
REST19760
PLOT columns, Rt-Alumina BOND/KCl columns (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Rt-Alumina BOND/KCl (fused silica PLOT) are used for KCl deactivation.
  • Lowest polarity alumina column
  • Low moisture sensitivity reduces the need for frequent regeneration
  • Acetylene elutes before n-butane
  • Methyl acetylene (impurity in 1,3-butadiene) elutes before 1,3-butadiene
  • Stable to 200 °C
Similar phases: GC-alumina KCl, HP-PLOT Al₂O₃/KCl, CP-Al₂O₃/KCl, alumina-chloride
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité