PLOT columns, MXT® metal
Fournisseur: Restek
79712 79716 79723 79712-273 79714 79714-273 79716-273 79717-273 79718 79718-273 79723-273
REST79712EA 0 EUR InStock
REST79712 REST79716 REST79723 REST79712-273 REST79714 REST79714-273 REST79716-273 REST79717-273 REST79718 REST79718-273 REST79723-273
PLOT columns, MXT® metal
Colonnes pour chromatographie
PLOT columns are made from Siltek® treated stainless steel and have the same characteristics and performance as fused silica PLOT columns but useful for GCs and other field applications.
  • Made into small coil diameters and perfect for tight spaces
  • Rugged material withstands rough handling and shock
  • Available in 3,5" coil diameter or 7" diameter with 11-pin cage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité