In-situ hybridisation buffer for HPV probes
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOENZ339050050EA 226.6 EUR InStock
ENZOENZ339050050 ALEXENZ-33905-0050
In-situ hybridisation buffer for HPV probes
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
In situ hybridisation buffer for HPV probes (ready-to use) provides a high quality hybridisation medium for In situ hybridisation analyses using either DNA or oligonucleotide probes labeled with biotin-, or fluorescein-modified nucleotides.
  • Optimised buffer to use with HPV collection of probes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité