Organelle-ID™ RGB reagent IV
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Organelle-ID™
ALEXENZ-53009-C200EA 553 EUR InStock
ALEXENZ-53009-C200 ENZOENZ53009C200
Organelle-ID™ RGB reagent IV
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Organelle-ID RGB® reagent IV is a mixture of cell-permeable red fluorescent endoplasmic reticulum dye, green fluorescent lysosomal dye, and blue fluorescent nucleic acid dye.
To visualise of the target organelles by fluorescence/confocal microscopy.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité