L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Micro-volume syringes, positive displacement, (Hamilton)
Fournisseur: Restek
24547 24551
REST24547EA 0 EUR InStock
REST24547 REST24551
Micro-volume syringes, positive displacement, (Hamilton)
Seringues Seringues de chromatographie
These micro-volume syringes have samples contained in the needle with full plunger displacement, ensuring no dead volume.
  • High precision and accuracy down to 0,1 µl
  • Seal between plunger and needle can be tightened for high-pressure injection
Informations de commande: Replaceable needle/plunger kits and barrels are available on request.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité