Rectangular semi-micro cuvettes
Fournisseur: HELLMA
104F-10-40 108F-10-40 114F-10-40
634-9095EA 349 EUR InStock
634-9095 634-0853 634-0857
Rectangular semi-micro cuvettes
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Macrocuve rectangulaire avec quatre fenêtres polies et un couvercle/bouchon en PTFE
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité