Cuves pour fluorescence
Fournisseur: SARSTEDT
67.754 67.741 67.755 67.738 67.745
SARS67.754EA 236.6 EUR InStock
SARS67.754 SARS67.741 SARS67.755 SARS67.738 SARS67.745
Cuves pour fluorescence
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuvettes semi-micro en acrylic (PMMA) ou polystyrène (PS).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité