Y-27632 dihydrochloride
Fournisseur: Cayman Chemical
10005583-1 10005583-10 10005583-5 10005583-50
CAYM10005583-1EA 98.1 EUR InStock
CAYM10005583-1 CAYM10005583-10 CAYM10005583-5 CAYM10005583-50
Y-27632 dihydrochloride
Y-27632 dihydrochloride
Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2 with an IC50 value of 600 nm.
  • Crystalline solid
  • Purity ≥98%
  • Storage at −20 °C
One-hour treatment with 10 µm Y-27632 blocks apoptosis of dissociated cultured human embryonic stem cells, increasing cloning efficiency by 25% and sustaining survival up to 30 passage.
Formule: C₁₄H₂₁N₃O·2HCl
Numéro MDL: MFCD03490488
Numéro CAS: 129830-38-2 | 146986-50-7 (free base)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité