Silicone rubber sponge stoppers
Fournisseur: Chemglass
MSPPCLS-1490-038EA 0 EUR InStock
CGLACLS-1490-013 MSPPCLS-1490-038 CGLACLS-1490-028 CGLACLS-1490-020
Silicone rubber sponge stoppers
Bouchons Bouchons en silicone
This silicone sponge closure is manufactured with a sealed in silicone sponge filter. Flange fits snugly over the necks of vessels permitting the exchange of gases, while reducing evaporation and preventing the passing of aerosols.
  • Ideal for use with aerobic cultures
  • Reusable and autoclavable
  • Withstand heat sterilisation up to 180 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité