Pneumatic lockouts, Quick-Disconnect
Fournisseur: Brady
064221 065645
BRDY064221EA 18.69 EUR InStock
BRDY064221 BRDY065645
Pneumatic lockouts, Quick-Disconnect
Cadenas de sécurité
These pneumatic quick-disconnect lockouts isolate pneumatic energy without the expense and inconvenience of installing in-line lockout valves.
  • Device is fitted to the male fitting, isolating equipment from all compressed air sources
  • Accommodates the majority of 6 mm, 9 mm and 12 mm male fittings
Max. shackle diameter: 7,84 mm
Min. shackle clearance: 20 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité