Écouvillons simples en tubes
Fournisseur: Copan
155C 160C 168C 159C 162C
710-0457EA 23 EUR InStock
710-0457 710-0430 710-0461 710-0928 710-0929
Écouvillons simples en tubes
Écouvillons Écouvillons en tubes
Écouvillons simples en tubes. Fabriqué en polypropylène haute qualité, adapté à un usage médical ; garantit que tous les tubes d'écouvillon sont non toxiques et présentent une faible perméabilité à l'humidité.
  • Stérile
  • Chaque tube est doté d'un capuchon inviolable
  • Le numéro de lot, la date d'expiration et la description complète sont imprimés sur chaque tube
Suitable for medical use guarantees that all swab tubes are non toxic and have low moisture permeability.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité