Shark chondroitin sulphate C (from cartilage)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA08970551EA 158 EUR InStock
ICNA08970551
Shark chondroitin sulphate C (from cartilage)
Protéines et Peptides
Chondroitin sulphate C was prepared from shark cartilage and highly purified by Schiller's column chromatographic method.
Inorganic sulphur and chloride are not detected. The Mr in 4 - 8×10⁴ and the 4 to 6 sulphate ratio is 10:90.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité