Inlet liner packing tool
Fournisseur: Restek
REST20339EA 0 EUR InStock
REST20339
Inlet liner packing tool
Outils d'extraction et d'insertion
The inlet liner packing tool can be used with all different liners.
  • Accurate to a specific measured depth
  • Position wool reproducibly every time
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité