Micro-vials with screw threads
Fournisseur: Restek
21050 21051
REST21050EA 273 EUR InStock
REST21050 REST21051
Micro-vials with screw threads
Fioles
These screw-thread micro-vials are come in a variety of sizes and volume capacities.
  • Borosilicate glass with graduated marking spot
  • Tapered for high recovery of contents
  • Open top cap attached
  • Used with Mininert® sampling valves
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité