Capillary columns, Rxi®-624Sil MS columns (fused silica)
Fournisseur: Restek
13870 13872 13871 13868 13869
REST13870EA 896 EUR InStock
REST13870 REST13872 REST13871 REST13868 REST13869
Capillary columns, Rxi®-624Sil MS columns (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
These fused silica columns have midpolarity Crossbond® phase manufactured for column to column reproducibility suited for validated methods.
  • Low-bleed and high thermal stability column
  • Inert column and highly selective for volatile organics and residual solvents
  • Maximum temperatures up to 320 °C
Similar phases: DB-624, VF-624ms, CP-Select 624 CB
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité