Capillary columns, Rxi®-1HT columns (fused silica)
Fournisseur: Restek
13951 13952 13950
REST13951EA 1280 EUR InStock
REST13951 REST13952 REST13950
Capillary columns, Rxi®-1HT columns (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
These fused silica columns are processed for high temperature applications such as high molecular weight hydrocarbons.
  • Nonpolar phase; dimethyl polysiloxane
  • Temperature range: −60 to 400 °C
Similar phases: DB-1ht, ZB-1HTinferno.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité