Anti-TNC Mouse Monoclonal Antibody [clone: T2H5]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14284EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14284
Anti-TNC Mouse Monoclonal Antibody [clone: T2H5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human TNC.
Type: Primary
Antigen: TNC
Clonality: Monoclonal
Clone: T2H5
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité