Anti-NS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M86641]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14219EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14219
Anti-NS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M86641]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Zika virus NS1.
Type: Primary
Antigen: NS1
Clonality: Monoclonal
Clone: M86641
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Viruses
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité