Capillary column caps
Fournisseur: Restek
21044 22858
REST21044EA 139 EUR InStock
REST21044 REST22858
Capillary column caps
Raccords et connecteurs
These non-reusable column caps increase column lifetime, prevent moisture and air from entering the column during storage.
  • Attach to the column in seconds to form an airtight seal
  • Available in two styles, glass or silicone material
  • Glass caps are colour coded for identifying detector and injector ends
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité