Moisture control by-pass lines
Fournisseur: Restek
21035 21109
REST21035EA 51.2 EUR InStock
REST21035 REST21109
Moisture control by-pass lines
Tuyaux Transfer Tubing
These moisture control by-pass lines for Tekmar instruments are suitable for U.S EPA methods 8260, 524.2 and OLM4.1.
  • Silcosteel®-deactivated tubing for increased inertness
  • Increases response for ketones, alcohols and acetates
  • Easy attachment in minutes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité