Phosphate buffered saline, PBS-TWEEN® tablets, Millipore®
Fournisseur: Merck
524653-1EA 123 EUR InStock
524653-1
Phosphate buffered saline, PBS-TWEEN® tablets, Millipore®
Tampons Tampons de culture de tissus
Developed for use in immunoassay applications.
One tablet dissolved in 1 litre of deionised water yields 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 0,05% TWEEN 20 detergent, 10 mM phosphate buffer with a pH of 7,4 at 25 °C.
Can be stored at 15 to 30 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité