Anti-CD16 / CD32 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 2.4G2]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
30-0161-U025 30-0161-U100 30-0161-U500
30-0161-U025EA 50.1 EUR InStock
30-0161-U025 30-0161-U100 30-0161-U500
Anti-CD16 / CD32 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 2.4G2]
Anticorps
The 2.4G2 antibody is specific for a common epitope found in the extracellular regions of mouse Fc-receptors Fc-gamma II (CD32) and Fc-gamma III (CD16). These receptors are expressed by B cells, monocytes, macrophages, NK cells, dendritic cells, and neutrophils.
Type: Primary
Antigen: CD16 / CD32
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.4G2
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: Rat IgG2b
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité