Phytohemagglutinin (from Red kidney bean)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA08791501EA 736 EUR InStock
ICNA08791501
Phytohemagglutinin (from Red kidney bean)
Protéines et Peptides
Phytohemagglutinin PHA agglutinates the erythrocytes of all human blood groups as well as those of rabbit, dog, cat, mouse, sheep, and guinea pig.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité