Calf collagen (from skin)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215002610EA 39.9 EUR InStock
ICNA0215002610 ICNA0215002683 ICNA0215002680
Calf collagen (from skin)
Protéines et Peptides
Collagen is a group of naturally occurring proteins found in animals, especially in the flesh and connective tissues of vertebrates. It is a component of skin, bone, tendon, and other fibrous connective tissues.
  • Soluble in 0,075 M Sodium citrate and in dilute acetic acid
  • Suitable for gel formation, platelet aggregation, collagenase activity
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité