Thermal transfer printer labels, type B-481, StainerBondz
Fournisseur: Brady
108241 804785 804784 116385 108242 804787
BRDY108241EA 368.75 EUR InStock
BRDY108241 BRDY804785 BRDY804784 BRDY116385 BRDY108242 BRDY804787
Thermal transfer printer labels, type B-481, StainerBondz
Étiquettes
These labels coupled with R-6400 series ribbon will remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process.
  • No print removal and label buckling
  • No discolouration that would cause barcodes to be unreadable
  • Stays adhered to the slide
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité