L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pycnometer with thermometer, adjusted
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42572324 42572332 42572340 42572016 42572024 42572032 42572040
HECH42572324EA 144 EUR InStock
HECH42572324 HECH42572332 HECH42572340 HECH42572016 HECH42572024 HECH42572032 HECH42572040
Pycnometer with thermometer, adjusted
Flacons de gravité spécifique
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
  • With ground-in capillary stopper
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
It includes pycnometer bottle and ground-in thermometer joint size 10/19 with blue filling.
Certifications: DIN ISO 3507
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité