Cuves d'absorbance, 110
Fournisseur: HELLMA
110-10-46 110-5-46 110-5-40 110-20-40 110-40-40 110-1-46 110-1-40 110-10-40 110-2-40 110-10-K-40 110-50-40 110-2-K-40 110-5-K-46
634-9064EA 223 EUR InStock
634-9064 634-9063 634-9053 634-9055 634-9056 634-9061 634-9051 634-9054 634-9052 634-0854 634-9057 634-0979 HELL110-5-K-46
Cuves d'absorbance, 110
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Les cuves par paires permettent de vérifier la calibration spectrale.
Certifications: Normes de référence traçables NIST et sondes d'immersion certifiées ISO 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité