Buffer, PBS (10X, Dulbecco's) powder pack
Fournisseur: PanReac AppliChem
A0965.9010EA 152 EUR InStock
A0965.9010
Buffer, PBS (10X, Dulbecco's) powder pack
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Powder mixture to prepare PBS buffer (10X) according to Dulbecco.
Composed of di-sodium hydrogen phosphate anhydrous (11500 mg/L), potassium chloride (2000 mg/L), potassium dihydrogen phosphate (2000 mg/L) and sodium chloride (80000 mg/L).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité