Replacement plunger assembly for autosampler syringes
Fournisseur: Restek
21218 21284
REST21218EA 109 EUR InStock
REST21218 REST21284
Replacement plunger assembly for autosampler syringes
Barils, pistons et plongeurs de seringues
This replacement plunger assembly with PTFE-tipped is ideal for Agilent 7673, 7683, 7693A, and 6850 autosampler syringes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité