Screw caps for screw neck vials, N 18 and N 20
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
702181 702115
MANA702181EA 64 EUR InStock
MANA702181 MANA702115
Screw caps for screw neck vials, N 18 and N 20
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
The suitable screw closures have bonded septa.
  • Septa are firmly connected with the cap (bonded)
  • High quality silicone/PTFE septum materials
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité