Blasticidin S hydrochloride (de Streptomyces griseochromogenes) qualité Biologique
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3784.0025EA 231 EUR InStock
A3784.0025
Blasticidin S hydrochloride (de Streptomyces griseochromogenes) qualité Biologique
Blasticidin S hydrochloride
Blasticidin S is a nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes. It inhibits protein synthesis in prokaryotes and eukaryotes by preventing the formation of peptide binding.
Formule: C₁₇H₂₇ClN₈O₅
Numéro MDL: MFCD02091640
Numéro CAS: 3513-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité